Merck
393967
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-辛炔-3-醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
CAS号:
分子量:
126.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352003
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −6.5°, c = 2 in methylene chloride
光學純度
ee: 97% (GLC)
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
100 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC[C@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m1/s1
InChI 密鑰
VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
應用
合成前列腺素的关键中间体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 30, 3645-3645 (1989)
Journal of the American Chemical Society, 110, 4718-4718 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5590-5590 (1988)