品質等級
SMILES 字串
CC[C@@H]1CN2CCC1CC2[C@H](Oc3nnc(O[C@@H](C4CC5CCN4C[C@@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c8ccccc38)c9ccnc%10ccc(OC)cc9%10
InChI
1S/C48H54N6O4/c1-5-29-27-53-21-17-31(29)23-43(53)45(35-15-19-49-41-13-11-33(55-3)25-39(35)41)57-47-37-9-7-8-10-38(37)48(52-51-47)58-46(44-24-32-18-22-54(44)28-30(32)6-2)36-16-20-50-42-14-12-34(56-4)26-40(36)42/h7-16,19-20,25-26,29-32,43-46H,5-6,17-18,21-24,27-28H2,1-4H3/t29-,30-,31-,32-,43+,44+,45-,46-/m0/s1
InChI 密鑰
YUCBLVFHJWOYDN-HVLQGHBFSA-N
一般說明
含有手性配体(DHQD)2PHAL
AD-mix-β 是一种氧化剂,用于2-羟基-5-甲基-3-己酮的对映选择性合成。
AD-mix-β 是一种氧化剂,用于2-羟基-5-甲基-3-己酮的对映选择性合成。
應用
用于 (E,E)- 或 (E,Z)-1,3-二烯酸甲酯的 Sharpless 不对称双羟基化反应的催化剂。也可用于由 ß,γ-不饱和酯制备 ß-羟基-γ-内酯。
用于夏普莱斯不对称二羟基化的试剂。
成分
混合物含有:
(DHQD)2PHAL(产品号392731)0.0016 摩尔
碳酸钾粉末 0.4988 摩尔
铁氰化钾 0.4988 摩尔
二水合锇酸钾 0.0007 摩尔
(DHQD)2PHAL(产品号392731)0.0016 摩尔
碳酸钾粉末 0.4988 摩尔
铁氰化钾 0.4988 摩尔
二水合锇酸钾 0.0007 摩尔
法律資訊
经 Rhodia Pharma Solutions 授权销售。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
(4R)-4-[(1R)-1, 2-Dihydroxyethyl]-1-[(1R)-1-phenylethyl] pyrrolidin-2-one.
Blaser A and Boyd PDW.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(9), o1851-o1851 (2008)
European Journal of Organic Chemistry, 2669-2669 (2006)
Chemical Reviews, 94, 2483-2483 (1994)
First asymmetric synthesis of CJ-14877 and its enantiomer and their interleukin-1? inhibitory activities.
Aoyagi Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19(7), 1876-1878 (2009)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2768-2768 (1992)