Merck
388106
Sigma-Aldrich
2,3-二甲基-2-环戊烯酮
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C5H4(=O)
CAS号:
分子量:
110.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-5-3-4-7(8)6(5)2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
UZLQSPYGTUMKGS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
161.6 °F - closed cup
閃點(°C)
72 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)