Merck
381829
Sigma-Aldrich
焦磷酰氯
97%
别名:
Pyrophosphoryl chloride, 二磷酰氯, 四氯三氧化二磷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2P(O)OP(O)Cl2
CAS号:
分子量:
251.76
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
90 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClP(Cl)(=O)OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
InChI 密鑰
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
應用
用于亲核芳香族化合物的 Vilsmeier 甲酰化和乙醛酰化反应的有效试剂。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 49, 4015-4015 (1993)
Global Trade Item Number
货号GTIN
381829-5ML4061838047571
381829-25ML4061838126979