Merck
381756
Sigma-Aldrich
2-溴-2-甲基丙酸烯丙酯
98%
别名:
2-溴异丁酸烯丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC(CH3)2CO2CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
207.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
50-51 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(Br)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H11BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
WIPLNCYPGHUSGF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
147.2 °F - closed cup
閃點(°C)
64 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)