形狀
viscous liquid
品質等級
折射率
n20/D 1.423
黏度
50 cSt
密度
0.982 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
InChI 密鑰
XWFOTLCDICUQTI-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>214.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 101.1 °C - closed cup