Merck
378488
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷- co - 甲基苯硅氧烷)
viscosity 125 cSt 
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
折射率
n20/D 1.497
黏度
125 cSt
密度
1.066 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
437.0 °F - closed cup
閃點(°C)
225.00 °C - closed cup