Merck
373842
Sigma-Aldrich
甲酸钠-d
99 atom % D
别名:
甲酸-d 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
DCO2Na
CAS号:
分子量:
69.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % D
形狀
powder
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
259-262 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
InChI 密鑰
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com