Merck
371432
Sigma-Aldrich
过氧碳酸钠
avail. H2O2 20-30 %
别名:
过氧碳酸钠加合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2CO3·1.5H2O2
CAS号:
分子量:
157.01
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
形狀
solid
成份
avail. H2O2, 20-30%
反應適用性
reagent type: oxidant
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OO.OO.OO.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.4Na.3H2O2/c2*2-1(3)4;;;;;3*1-2/h2*(H2,2,3,4);;;;;3*1-2H/q;;4*+1;;;/p-4
InChI 密鑰
MSLRPWGRFCKNIZ-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
过碳酸钠是一种强氧化剂,它在有水或潮湿的情况下会分解并释放氧气。这种特性使其成为消毒和废水处理等多种应用中的氧源/绿色氧化剂。它也被认为是潜力巨大的H2O2替代品。
應用
过碳酸钠可用于:
  • 制备用于伤口敷料的聚己内酯(PCL)基释氧纳米纤维。
  • 通过高级氧化工艺降解双酚A和苯胺。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Liu, J. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 6795-6795 (1997)