About This Item
线性分子式:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · H2O
CAS号:
分子量:
228.20
Beilstein:
2809673
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
98%
光學活性
[α]25/D +6.8°, c = 1.3 in 3 M HCl
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
245-251 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O4.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)11(14)15;/h1-4,8H,5,10H2,(H,12,13);1H2/t8-;/m0./s1
InChI 密鑰
OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3