Merck
357642
Sigma-Aldrich
4′-叔丁基苯乙酮
97%
别名:
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
176.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.52 (lit.)
bp
107-108 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (dimorphic) (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4′-tert-Butylacetophenone is a para-substituted acetophenone.
應用
4′-tert-Butylacetophenone may be used in the synthesis of 2-pyridone derivatives and their fluorescence spectra has been evaluated.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Some 3-cyano-4, 6-diaryl-2-pyridones with luminiscent properties.
Kuthan J, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 44(8), 2409-2416 (1979)