Merck
340987
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲氧基)苄胺
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3OC6H4CH2NH2
CAS号:
分子量:
191.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
57-60 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
NCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NO/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
InChI 密鑰
DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
應用
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)