Merck
263494
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲基)苄胺
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4CH2NH2
CAS号:
分子量:
175.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
密度
1.222 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
NCc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-4H,5,12H2
InChI 密鑰
YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
應用
3-(Trifluoromethyl)benzylamine has been used in the preparation of 6-substituted purines.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of a new series of purine derivatives and their anti-cyclin-dependent kinase activities.
Legraverend M, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(1), 299-303 (2001)