Merck
339288
Sigma-Aldrich
氟化锰(II)
98%
别名:
Manganese bifluoride, Manganese difluoride, Manganous fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
MnF2
CAS号:
分子量:
92.93
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder
mp
856 °C (lit.)
密度
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
F[Mn]F
InChI
1S/2FH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
CTNMMTCXUUFYAP-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)