Merck
288659
Sigma-Aldrich
氟化铁(III)
46.5-50.7% Fe (by Na2SO3, titration)
别名:
氟化铁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FeF3
CAS号:
分子量:
112.84
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
品質等級
形狀
powder
濃度
46.5-50.7% Fe (by Na2SO3, titration)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
F[Fe](F)F
InChI
1S/3FH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
SHXXPRJOPFJRHA-UHFFFAOYSA-K
相关类别
一般說明
氟化铁(III),也称为三氟化铁或三氟化铁。与其他过渡金属氟化物相比,它是一种热稳定性无机化合物,由于其高产能,相对较高的工作电位和可逆性,被广泛用作锂离子电池的正极材料。此外,它还用作某些有机反应的催化剂,例如在醛的化学选择性添加氰化物。
應用
氟化铁(III)可用于:      
  • 采用液相剥脱法制备高容量储锂阴极。     
  • 作为钠离子电池的正极材料。     
  • 作为羰基化合物转化为草硫缩醛和二硫缩醛的催化剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.