Merck
208965
Sigma-Aldrich
六氟铁酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na3FeF6
CAS号:
分子量:
238.80
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀:
powder
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: iron
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
InChI 密鑰
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)