Merck
332747
Sigma-Aldrich
2-噻吩基锂 溶液
1.0 M in THF/hexanes
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3LiS
CAS号:
分子量:
90.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
1.0 M in THF/hexanes
密度
0.829 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-3H;
InChI 密鑰
LNMZIBGBEOKNEI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)