化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
74-76 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
ketone
SMILES 字串
COC(=O)C(C)(O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(7)6(2,9)5(8)10-3/h9H,1-3H3
InChI 密鑰
LNOXHAVSBXMUOI-UHFFFAOYSA-N
應用
Methyl 2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutyrate may be used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup