About This Item
线性分子式:
La(C5H7O2)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
436.23 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
推荐产品
形狀
powder
品質等級
成份
La, 27.3-32.4% EDTA titration
反應適用性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES 字串
O.CC(=O)\C=C(\C)O[La](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.La.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChI 密鑰
ZJYNYHXJOOYUDF-KJVLTGTBSA-K
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3