Merck
305553
Sigma-Aldrich
六偏磷酸钠
crystalline, +200 mesh, 96%
别名:
SHMP, 六聚偏磷酸钠, 磷酸盐玻璃,水溶性, 聚磷酸盐 钠盐, 聚磷酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
96%
形狀
crystalline
粒徑
+200 mesh
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
六偏磷酸钠是一种无机聚磷酸盐,常用作缓蚀剂 、乳化剂和洁牙剂配方中的牙齿美白剂。
六偏磷酸钠是一种水溶性的无机稳定剂,可用作表面活性剂,以减小埃洛石悬浮液的Zeta电位。
應用
六偏磷酸钠已被用作多磷酸盐阴离子源,以制备水合多磷酸钙粉末。它可以用作抗絮凝剂来制备高岭石和陶瓷级高岭土的悬浮液。
生化/生理作用
用于血液、骨髓片或组织接触制备物中萘酚 AS-氯乙酸酯酶的细胞学演示。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Amorphous calcium phosphate powder synthesized from calcium acetate and polyphosphoric acid for bioceramics application.
Safronova T V, et al.
Ceramics International, 43(1), 1310-1317 (2017)
Amy M Kahler et al.
Water, 7(3), 1202-1216 (2015-11-05)
In this study, hollow-fiber ultrafiltration (UF) was assessed for recovery of
The role of sodium hexametaphosphate in the dissolution process of kaolinite and kaolin.
Andreola F, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(7), 2113-2124 (2004)
Extrinsic stain removal with a sodium hexametaphosphate-containing dentifrice: comparisons to marketed controls.
Gerlach R, et al.
The Journal of Clinical Dentistry, 13(1), 10-14 (2002)
Final report on the safety assessment of Sodium Metaphosphate, Sodium Trimetaphosphate, and Sodium Hexametaphosphate.
Lanigan R S.
International Journal of Toxicology, 20, 75-89 (2001)
Global Trade Item Number
货号GTIN
305553-25G4061826668221
305553-1KG4061835554980
305553-5KG4061826668238