Merck
304255
Sigma-Aldrich
3-氯-3-甲基戊烷
97%
别名:
1-乙基-1-甲基丙酰氯, 3-氯-3-甲基戊烷, 3-甲基-3-氯戊烷, 二乙基甲基甲酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(C2H5)2Cl
CAS号:
分子量:
120.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
115-116 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES 字串
CCC(C)(Cl)CC
InChI
1S/C6H13Cl/c1-4-6(3,7)5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
SGWJUIFOPCZXMR-UHFFFAOYSA-N
應用
3-氯-3-甲基戊烷(3C3MP)具有类似于叔氯基团的结构——这是在氯乙烯(VC)自由基聚合过程中形成 的结构缺陷。因此,3C3MP可作为理想的模型化合物,研究商业PVC中存在的叔氯缺陷是否可以成为金属催化活性自由基接枝共聚的活性引发物质。
3C3MP还可用作制备氯(1-乙基-1-甲基丙基)镁(格氏试剂)的反应物,用于熊田偶联反应(Kumada-Tamao-Corriu)。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
48.2 °F - closed cup
閃點(°C)
9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The enthalpies of solution of 2-chloro-2-methylpropane, 2-chloro-2-methylbutane and 3-chloro-3-methylpentane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LMPC, et al.
Thermochimica Acta, 275(1), 67-73 (1996)
Kinetic and thermodynamic study of 2-bromo-2-methylbutane, 2-chloro-2-methylbutane and 3-chloro-3-methylpentane in diols.
Albuquerque LC, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 11(1), 36-40 (1998)