蒸汽密度
0.6 (vs air)
品質等級
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
99% (CP)
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
具有农用化学品用途的 15N 标记产物的前体。
包裝
所有气体体积均为标准温度和压力(STP),而不是正常温度和压力(NTP)。一个STP升比一个NTP升多7.7%的气体。
标准品包装在带 不锈钢 CGA 110/180 阀门 的 450 mL 碳钢气阀瓶 中。21ºC 下 1 L 和 10 L 的标称气体压力分别为 20 psig 和 114 psig (液化)。这些压力略高于大气压力。从钢瓶中取出本品时必须小心。
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
推薦產品
推荐使用不锈钢控制阀Z146951或Z187224
PTFE 密封垫圈 GCA 入口尺寸 180 Z146994
PTFE 密封垫圈 CGA 入口尺寸 110 Z146986
PTFE 密封垫圈 GCA 入口尺寸 180 Z146994
PTFE 密封垫圈 CGA 入口尺寸 110 Z146986
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
269.6 °F - closed cup
閃點(°C)
132 °C - closed cup
其他客户在看
D J Barta et al.
Communications in soil science and plant analysis, 22(7-8), 729-753 (1991-01-01)
An electron microprobe with wavelength-dispersive x-ray spectrometry (WDS) was found to be useful for the determination of Ca concentrations in leaf tissue deficient in Ca. WDS effectively detected Ca concentrations as low as 0.2 mg/g dry wt in the presence