Merck
917540
Sigma-Aldrich
氮气-15N2
≥99.8 atom % 15N, ≥99%
别名:
15N Labeled nitrogen
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15N2
CAS号:
分子量:
30.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141903
蒸汽密度
1.34 (vs air)
品質等級
同位素純度
≥99.8 atom % 15N
化驗
≥99%
形狀
gas
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15N]#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1,2+1
InChI 密鑰
IJGRMHOSHXDMSA-ZDOIIHCHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)