Merck
290831
Sigma-Aldrich
癸二酸二(2-乙基己基)酯
technical grade, 90%
别名:
二(2-乙基己基)癸二酸酯, 癸二酸二(2-乙基己基)酯, 癸二酸二辛酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-(CH2)4CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS号:
分子量:
426.67
Beilstein:
1806504
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
化驗
90%
折射率
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChI 密鑰
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双(2-乙己基)泌脂酸酯或癸二酸二辛酯(DOS)是一种非极性塑化剂,由双酯基团和阳离子化合物连接而成。主要用于合成聚氯乙烯(PVC)塑料薄膜。
應用
癸二酸二辛酯可作为气溶胶材料,用于检测聚偏氟乙烯/二氧化硅(PVDF/SiO2)纤维膜的过滤效率。它可与聚氯乙烯混合并在银基复合材料上沉积成膜,用于制造化学分析用离子选择电极。癸二酸二辛酯可与聚氯乙烯、氯离子载体III和三(十二烷基)甲基氯化铵混合用于开发氯离子传感器薄膜。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Developing ultra-high gas permeance PVDF hollow fibers for air filtration applications.
Wang L, et al.
Separation and Purification Technology, 205(2), 184-195 (2018)
Bereczki, R.,
Analytical Chemistry, 569, 42-42 (2006)
Jain, A.K. et al.
Electrochimica Acta, 51(12), 2006-2006 (2006)
Calibration free solid contact electrodes with two PVC based membranes.
Bartoszewicz B, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 274(2), 268-273 (2018)
Zielinska, R.,
Analytical Chemistry, 451, 243-243 (2006)