Merck
288179
Sigma-Aldrich
氯化铬四氢呋喃复合物 (1:3)
97%
别名:
Tetrahydrofuran- trichlorochromium (3:1), oxolane trichlorochromium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H24Cl3CrO3
CAS号:
分子量:
374.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
97%
形狀:
powder
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
143 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Cr](Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2.C3CCOC3
InChI
1S/3C4H8O.3ClH.Cr/c3*1-2-4-5-3-1;;;;/h3*1-4H2;3*1H;/q;;;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
CYOMBOLDXZUMBU-UHFFFAOYSA-K
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)