Merck
287865
Sigma-Aldrich
对茴香基二苯基膦
98%
别名:
(2-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, (o-Methoxyphenyl)diphenylphosphine, 2-(Diphenylphosphino)anisole, Diphenyl(o-anisyl)phosphine, Diphenyl(o-methoxyphenyl)phosphine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2PC6H4OCH3
CAS号:
分子量:
292.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
124-126 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
COc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17OP/c1-20-18-14-8-9-15-19(18)21(16-10-4-2-5-11-16)17-12-6-3-7-13-17/h2-15H,1H3
InChI 密鑰
GBXNVYBGIFEOEM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)