Merck
283819
Sigma-Aldrich
乙酸乙酯-1,2-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CO2C2H5
CAS号:
分子量:
90.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
73 mmHg ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
expl. lim.
11.4 %
折射率
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CCO[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1,4+1
InChI 密鑰
XEKOWRVHYACXOJ-NDLBAUGKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
26.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-3 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)