Merck
277029
Sigma-Aldrich
2-氯代-2-甲基丁烷
98%
别名:
2-甲基-2-氯丁烷, 叔戊基氯, 氯化叔戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C(CH3)2Cl
CAS号:
分子量:
106.59
Beilstein:
1696930
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
98%
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
SMILES 字串
CCC(C)(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碳-碳多键对2-氯-2-甲基丁烷溶剂分解的影响,已通过扩展Grunwald-Winstein方程进行了严格评估。已在异丁酸和水的液体混合物会溶点附近测量了2-氯-2-甲基丁烷的SN 1 水解的速率常数
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
14.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Marina C Reis et al.
International journal of molecular sciences, 9(9), 1704-1716 (2009-03-28)
The influence of carbon-carbon multiple bonds on the solvolyses of 3-chloro-3-methylbutyne (1), 2-chloro-2-phenylpropane (2), 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropane (3), 4-chloro-4-methyl-2-pentyne (4) and 2-chloro-2-methylbutane (5) is critically evaluated through the extended Grunwald-Winstein equation. Substrates 1, 3 and 5 lead to correlations with unexpected negative
Effect of the consolute point of isobutyric acid+ water on the rate of an SN1 hydrolysis reaction.
Kim YW and Baird JK.
International Journal of Thermophysics, 22(5), 1449-1461 (2001)