Merck
261807
Sigma-Aldrich
2,4,6-三氟硝基苯
98%
别名:
1,3,5-三氟-2-硝基苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
F3C6H2NO2
CAS号:
分子量:
177.08
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
bp
182-185 °C (lit.)
mp
3.5 °C (lit.)
密度
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
InChI 密鑰
PWRFDGYYJWQIAB-UHFFFAOYSA-N
應用
2,4,6-三氟硝基苯已用于制备4-甲氧基-2,6-二氟苯胺,是多用的药物化学构建基块
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A convenient synthesis of 4-alkoxy-and 4-hydroxy-2, 6-difluoroanilines.
Alonso-Alija C, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 95-98 (2004)