Merck
251720
Sigma-Aldrich
季戊四醇烯丙基醚
technical grade, 70%
别名:
季戊四醇三烯丙基醚,, 烯丙基季戊四醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C(CH2OCH2CH=CH2)x(CH2OH)y
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
化驗
70%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCC(COCC=C)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C8H16O4/c1-2-3-12-7-8(4-9,5-10)6-11/h2,9-11H,1,3-7H2
InChI 密鑰
RFIMISVNSAUMBU-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
251720-100G4061838138620
251720-500G4061825937922