Merck
229709
Sigma-Aldrich
五氧化二碘
99.99% trace metals basis
别名:
五氧化碘, 碘酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
I2O5
CAS号:
分子量:
333.81
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
化驗
99.99% trace metals basis
密度
5.0 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI 密鑰
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)