等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
98%
形狀
powder and chunks
密度
4.385 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
RJYMRRJVDRJMJW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
溴化锰(II)是一种可溶于水和极性溶剂的离子化合物。它可用于可充电电池,特别是氧化还原液流电池,因为它能够高效地储存和释放电能。此外,它还可用作染料敏化太阳能电池的电解质,从而促进光转化为电能。在流动燃料电池应用中,MnBr2可作为电解质来促进化学能转化为电能。
應用
溴化锰(II)可用作:
- 高效磷光绿光二极管(PHOLED)开发中的关键成分。
- 溴化锰基有机-无机杂化材料合成中的前体盐,该材料可用于高性能光电设备,特别是绿光二极管和紫外光电探测器领域。
- Mn(II)掺杂(TDMP)PbBr4中磁性极化和双极化激子合成的关键成分:该研究考察了锰掺杂半导体中的铁磁性,重点介绍了锰掺杂溴化铅的特殊电子性质(Huang et al., 2022)。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3