Merck
223298
Sigma-Aldrich
N-(三甲基硅基)乙酰胺
95%
别名:
TMS 乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CONHSi(CH3)3
CAS号:
分子量:
131.25
Beilstein:
741928
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
bp
84 °C/18 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13NOSi/c1-5(7)6-8(2,3)4/h1-4H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
LWFWUJCJKPUZLV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究了 N -(三甲基硅基)乙酰胺(TMS 乙酰胺)作为烯丙基清除剂的效率及其与芴甲氧羰基氯 (Fmoc) 保护基团的相容性
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
New allyl group acceptors for palladium catalyzed removal of allylic protections and transacylation of allyl carbamates.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5741-5744 (1995)
Global Trade Item Number
货号GTIN
223298-100G
223298-500G
223298-1KG
223298-25G4061838778277