Merck
284459
Sigma-Aldrich
三甲基硅乙酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2Si(CH3)3
CAS号:
分子量:
132.23
Beilstein:
1744463
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
35 mmHg ( 30 °C)
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
107.5 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5(6)7-8(2,3)4/h1-4H3
InChI 密鑰
QHUNJMXHQHHWQP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Novel base-initiated reactions of N-substituted pyridinium salts.
Journal of Fluorine Chemistry, 77(2), 161-168 (1996)