Merck
216585
Supelco
Amberlite IRA-900 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh
别名:
混合型离子交换树脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
23151817
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.21
产品名称
Amberlite IRA-900 氯化物形式, chloride form
蒸汽密度
<1 (vs air)
蒸汽壓力
17 mmHg ( 20 °C)
形狀
beads
交聯
>95 % cross-linked
自燃溫度
800 °F
參數
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
濕度
58-64%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
基質活性組
quaternary ammonium
粒徑
650-820 μm
工作pH值
0-14
容量
1.0 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Amberlite IRA-900 氯化物形式是大孔聚苯乙烯 1 型树脂。该树脂可催化四氯化碳在乙醇中的光解反应。
應用
强碱性(I型)阴离子交换树脂,用于中间体溶液的脱色,在中性pH下浓缩肝素,去除金属离子等。
金属酞菁改性的 Amberlite IRA-900 可用于去除 4-硝基苯酚。
特點和優勢
中等孔隙率的强碱性大网状树脂具有苄基三烷基铵官能团,可用于脱色和有机材料的去除。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Catalysis of the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol by an amberlite anion exchange resin.
Hoggard, Patrick E., and Andrea Maldotti.
J. Catal., 275, 243-249 (2010)
Eloïse Marais et al.
Journal of hazardous materials, 152(1), 293-301 (2007-08-08)
The adsorption of 4-nitrophenol using commercially available Amberlite IRA-900 modified with metal phthalocyanines (MPc) was investigated. The metallophthalocyanines immobilised onto the surface of Amberlite IRA-900 include Fe (FePcS4), Co (CoPcS4) and Ni (NiPcS4) tetrasulphophthalocyanines, and differently sulphonated phthalocyanine mixtures of
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)