Merck
203661
Sigma-Aldrich
三氧化二镥
99.99% trace metals basis
别名:
Cassiopeium oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Lu2O3
CAS号:
分子量:
397.93
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lutetium
密度
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
InChI 密鑰
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
在氯酸钾存在下通过高温高压条件由 Lu2O3 和 PdO 形成新型 AB2O4 相 LuPd2O4,这种物质在超导材料中具有潜在应用,对地球化学也具有重要意义。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
商品
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.