Merck
H9750
Sigma-Aldrich
氧化钬(III)
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
别名:
稀土
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ho2O3
CAS号:
分子量:
377.86
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥99.9% (rare earth content, expressed as Ho2O3)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: holmium
mp
2330 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
InChI 密鑰
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氧化钬(III)为白色结晶粉末,是一种稀土金属氧化物。氧化钬(III)具有较高的稳定性和抗化学腐蚀性。它的熔点高达2380°C,密度为8.8 g/cm3。氧化钬(III)可作用生产钬和钬合金的原料、传感器中的磁致伸缩材料以及生产合成燃料的催化剂等。
應用
氧化钬(III)可用作:
  • 制备Ho2O3-PVAfilm的起始材料,以在掺铥光纤激光器(TDFL)型腔中的稳定Q开关脉冲。
  • 甲烷氧化偶联的催化剂。
它还可用作掺杂剂,以制备:
  • 硼酸镉铅玻璃。
  • 金刚石/铜复合材料,以可通过放电等离子烧结(SPS)法去除界面缺陷。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.