agency
certified by the BSC
品質等級
形狀
powder
成份
Dye content, ≥80%
顏色
dark violet
溶解度
H2O: 1 mg/mL
λmax
548 nm
&epsilon ;(消光係數)
≥90000 at 546-550 nm at 0.008 g/L
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1C2=C3C=C(I)C(=O)C(I)=C3Oc4c(I)c([O-])c(I)cc24
InChI
1S/C20H4Cl4I4O5.2Na/c21-10-8(9(20(31)32)11(22)13(24)12(10)23)7-3-1-5(25)16(29)14(27)18(3)33-19-4(7)2-6(26)17(30)15(19)28;;/h1-2,29H,(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
UWBXIFCTIZXXLS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 用于土壤中细菌的 Conn 技术和用于角蛋白和粘液的 Kreyberg 染色
- 复染苏木精
- 与俾士麦棕一起对细胞包涵体染色
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
198250-5G | 4061835570362 |
198250-1KG | |
198250-25G | 4061835520930 |