Merck
179027
Sigma-Aldrich
6-乙酰基-1,4-苯并二氧杂环
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O3
CAS号:
分子量:
178.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
80-82 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
HGVWMTAIIYNQSI-UHFFFAOYSA-N
應用
1,4-Benzodioxan-6-yl methyl ketone may be used in the preparation of acetylenic alcohols.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)