Merck
17210
Sigma-Aldrich
1-溴十七烷
≥95.0% (GC)
别名:
十七基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)16Br
CAS号:
分子量:
319.36
Beilstein:
1702196
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
solid
bp
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
InChI 密鑰
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)