Merck
166502
Sigma-Aldrich
甘醇钠二硫加成化合物 水合物
别名:
1,2-二羟基-1,2-乙烷二磺酸 二钠盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH(OH)SO3Na]2 · xH2O
分子量:
266.16 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
mp
193 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].OC(C(O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O8S2.2Na.H2O/c3-1(11(5,6)7)2(4)12(8,9)10;;;/h1-4H,(H,5,6,7)(H,8,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
JQYGKJGYGOFFIK-UHFFFAOYSA-L
一般說明
乙二醛的简便、非水形式
應用
Glyoxal sodium bisulfite addition compound hydrate was used to convert N-benzyl-2,3,4-trimethoxyaniline to sodium 5,6,7-trimethoxy-1-benzylindolyl-2-sulfite. It was used in the synthesis of 6-hydroxyquinoxaline.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Mescaline Analogs. VIII. Substituted 5-Methoxy-and 5, 6, 7-Trimethoxyindoles.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 23(1), 19-23 (1958)
404. Quinoxaline N-oxides. Part V. Further Bz-substituted derivatives.
Silk JA.
Journal of the Chemical Society, 2058-2063 (1956)