Merck
151645
Sigma-Aldrich
噻唑
99%
别名:
3-氮杂噻吩
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H3NS
CAS号:
分子量:
85.13
Beilstein:
103852
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
InChI 密鑰
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
噻唑是一种存在于芝麻油 和鸡肉中的天然化合物。
應用
噻唑类药物用于创建新的识别基序,从而与铁载体或抗生素中的二价和三价金属离子相互作用
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Lebensm. Wiss. Technol., 19, 122-122 (1986)
Koryo, 165, 91-91 (1990)
Chem. Abstr., 105, 189645q-189645q (1986)
Thiazole and oxazole peptides: biosynthesis and molecular machinery.
R S Roy et al.
Natural product reports, 16(2), 249-263 (1999-05-20)
Chem. Abstr., 113, 210350s-210350s (1990)