品質等級
包含
5 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
60-216 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC(C)(C)C(=O)OC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-5-14-11(13)9-7-6-8-10-12(2,3)4/h5H,1,6-10H2,2-4H3
InChI 密鑰
TVFJAZCVMOXQRK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup