化驗
97%
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
密度
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(C)C(C)CC
InChI
1S/C8H18/c1-5-7(3)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal