Merck
492086
Sigma-Aldrich
环己醇-1-13C
99 atom % 13C
别名:
六氢苯酚-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CC5H11OH
CAS号:
分子量:
101.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O[13CH]1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i6+1
InChI 密鑰
HPXRVTGHNJAIIH-PTQBSOBMSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)