Merck
Strona głównaNiestandardowe oligo DNA: standardowa synteza DNA
Niestandardowe oligo DNA: standardowa synteza DNA
Specyfikacje oligo DNA
Oligo DNA w płytkach
Możemy sformatować oligos tak, aby jak najlepiej pasowały do danego zastosowania, a także do wymagań w zakresie automatyzacji i informacji.
Specyfikacje niestandardowe mogą obejmować:
  • 96 lub 384-dołkowe płytki: Dostępne są różne typy płytek
  • Opcje normalizacji stężenia ze stałą lub zmienną objętością
  • Suszone lub w roztworze (woda lub TE)
Oprócz popularnych formatów wymienionych powyżej, dostępne są inne opcje, w tym:
  • 1-D lub 2-D Barcoding
  • Płytki i bufory określone przez klienta
  • Płytki-córki (kopie)
  • Forward & Reverse Primers in a Single Well
.Jakość
Każda przesyłka zawiera arkusze danych do importu do systemów informatycznych klientów, zawierające lokalizację dołka, sekwencję, nazwę oligo, numer partii, MW, µg/OD, długość, Tm, stężenie i objętość (w roztworze).
Dodatkowe środki kontroli jakości są stosowane w celu weryfikacji dokładności niestandardowych formatów. Środki te mogą obejmować:
  • Weryfikację orientacji płytki i położenia dołka za pomocą spektrometrii masowej
  • Mieszane startery, tj. Forward i Reverse w jednym dołku, weryfikowane za pomocą spektrometrii masowej
  • Weryfikacja kodów kreskowych odczytywanych maszynowo (1D i 2D)
  • Wizualna kontrola wszystkich płytek wzorcowych i potomnych przed wysyłką
Dowiedz się więcej o naszej kontroli jakości i zapewnieniu jakości.
Weryfikacja stężenia i identyfikacja płytki
Do normalizacji stężenia oligo wykorzystujemy różne systemy automatyzacji obsługi cieczy. Wieloetapowy proces normalizacji zapewnia, że stężenia mieszczą się w wąskim zakresie. Pod koniec procesu końcowy odczyt absorbancji (mierzony przy 260 nm) zapewnia, że każdy oligo ma pożądane stężenie.
Niestandardowe pule oligo
Możemy dostarczyć niestandardowe pule oligo zgodnie ze specyfikacją i wymaganym formatem.Nasze niestandardowe możliwości formatowania zostały zoptymalizowane pod kątem dostarczania złożonych preparatów zawierających setki oligo w jednej puli.
Pule oligo mogą być dostarczane znormalizowane do określonej ilości lub stężenia w wodzie lub buforze i dostarczane w postaci płynnej lub suchej.Oprócz standardowych mieszanek specjalizujemy się w przygotowywaniu złożonych preparatów zawierających różne ilości oligo w puli.Proste mieszanki oligo mogą być dostarczane w płytkach lub probówkach, złożone preparaty zawierające dużą liczbę oligo będą dostarczane w odpowiedniej probówce w oparciu o objętość puli lub format wymagany przez klienta.
Prosimy o kontakt dnaoligos@milliporesigma.com aby poprosić o wycenę. 
Gwarancje minimalnego zysku
*Gwarancje dotyczą 20 merów lub dłuższych.  Oligo krótsze niż 20 zasad będą miały mniej OD.  Ilości mikrogramów są obliczane na podstawie wartości 30 μg/OD.  Jeśli wartość μg/OD jest mniejsza niż 30, podana wartość μg będzie proporcjonalnie mniejsza.  Wydajność fosforotiozy wynosi 70% wyżej podanych wartości.
Harmonogram wysyłki
* 24 godziny są oparte na niemodyfikowanych oligonukleotydach o długości do 35 zasad.
** Duże projekty będą umieszczane w harmonogramie dostaw w oparciu o wymagania i uzgodnienia z obiema stronami.