Fotometryczne oznaczanie azotanów w ściekach
Wprowadzenie
Test Listopad 1, część 2.
Nadmiar azotanów w ściekach może być problematyczny, ponieważ może prowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i późniejszych problemów środowiskowych. Jedną z tych kwestii jest eutrofizacja - nadmierny wzrost glonów i roślin - która może niekorzystnie wpływać na ekosystemy wodne.1 W rezultacie monitorowanie poziomu azotanów ma kluczowe znaczenie ze względów środowiskowych. Tutaj opisujemy oznaczanie azotanów w ściekach przy użyciu fotometrii i zestawów testowych Spectroquant® Nitrate Test Kits.
Metoda eksperymentalna
Numery katalogowe zestawów testowych mają zastosowanie do następujących metod:
- 1.14542; 1.14773: W stężonym kwasie siarkowym jony azotanowe reagują z pochodną kwasu benzoesowego, tworząc czerwony związek nitrowy, który jest oznaczany fotometrycznie.
- 1.14563; 1.14764; 1.09713: W roztworze siarkowym i fosforowym jony azotanowe reagują z 2,6-dimetylofenolem (DMP), tworząc 4-nitro-2,6-dimetylofenol, który jest oznaczany fotometrycznie. Metoda jest analogiczna do DIN 38405-9.
Odczynniki, przyrządy i materiały
Zestawy testowe
Do tej analizy niezbędny jest jeden z poniższych zestawów testowych
- Metoda testu komórkowego azotanów: fotometryczna 0.5 - 18,0 mg/l NO3-N 2.2 - 79,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14542)
- Test komórkowy azotanów: fotometryczny, DMP 0.5 - 25.0 mg/l NO3-N 2.2 - 110.7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14563*)
- Test komórkowy azotanów: fotometryczny, DMP 1,0 - 50,0 mg/l NO3-N 4 - 221 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14764*)
- Metoda badania azotanów: fotometryczna 0.2 - 20.0 mg/l NO3-N 0.9 - 88.5 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14773)
- Test azotanowy: fotometryczny, DMP 0.10 - 25,0 mg/l NO3-N 0,4 - 110,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.09713*)
*Nie jest kompatybilny z Move 100
Instrumenty
Do tej analizy niezbędny jest jeden z następujących instrumentów
- Spectroquant® VIS Spectrophotometer Prove 100 (173016)
- Spectroquant® UV/VIS Spectrophotometer Prove 300 (173017)
- Spectroquant® UV/VIS Spektrofotometr Prove 600 (173018)
- Spectroquant® Photometer NOVA 30 (1.09748)
- Spectroquant® Photometer NOVA 60 (1.09751)
- Spectroquant® Photometer NOVA 60A (1.09752)
- Spectroquant® Colorimeter Move 100 (1.73632)
Materiały
- Komórki prostokątne 10 mm (1.14946) i/lub
- Komórki prostokątne 20 mm (1.14947) i/lub
- Komórki prostokątne 50 mm (1.14944)
Przygotowanie próbki
Przedmioty 1.14542 i 1.14773 tolerują próbki o wysokiej zawartości chlorków (> 1000 mg/l). Tolerancja ChZT jest niska dla obu (1%). Pozycje 1.14563, 1.09713 tolerują wysoką zawartość chlorków (1000 mg/l) i ChZT (500 mg/l), ale bez zabarwienia.
Zamglone próbki należy przefiltrować przed oznaczeniem.
Analiza
Oznacz za pomocą wyżej wymienionych zestawów testowych.
Obliczenia
Zawartość azotanów w mg/l NO3-N = wartość analizy w mg/l NO3-N