Wstecz
Viresolve
®
Pro Device
Products
Marka
Millipore (6)
Linia produktu
Długość (cm)
Długość (cale)
Rozmiar powierzchni cm²
Poziom jakości
Kolor
Materiał obudowy
Materiał membrany
Filtruj produkty
Showing 1-6 of 6
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
VPMD103NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPMKVALNB9
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Micro 40 kit, filtration area 3.4 cm²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPMD102NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Modus 1.2 format, filtration area 0.07 m²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPMD101NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Modus 1.1 format, filtration area 0.017 m²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPMG201NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Magnus 2.1 format, filtration area 0.51 m²
Rozwiń
Wyświetl ceny
VPMG202NB1
Viresolve
®
Pro Device,
Parvovirus removal filter, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²