Wstecz
Vinyl propionate
Wzór liniowy:
CH
3
CH
2
COOCH=CH
2
Numer CAS:
105-38-4
Masa cząsteczkowa:
100.12
Numer WE:
203-293-5
Products
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Czystość
Poziom jakości
Klasa Markusha
Grupa Markusha
Typ monomeru
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
401714
Vinyl propionate,
contains <100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%