Wstecz
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
Products
Kategoria produktu
vials (4)
Marka
Supelco (4)
Średnica zewnętrzna (mm)
Objętość (ml)
Typ zamknięcia
Kolor
Materiał fiolki
Kolor fiolki
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-4 of 4
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
27507
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 7 mL, clear glass vial, thread for 15-425, O.D. × H 17 mm × 60 mm, PTFE liner
Rozwiń
Wyświetl ceny
27508
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE liner
Rozwiń
Wyświetl ceny
27506-U
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H 15 mm × 45 mm, PTFE liner
Rozwiń
Wyświetl ceny
27509
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled,
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner